Diciclohexilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DCHA
A15671.0F
A15671.AE
A15671.AP
A15671.0FEA
104
EUR
A15671.0F
A15671.AE
A15671.AP
Diciclohexilamina 98%
Diciclohexilamina
Purity: 98%
CAS No.: 101-83-7
Molecular Formula: C12H23N
Formula Weight: 181.32
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4842
Melting Point: -2°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 605923
Merck Reference: 14,3095
UN No.: 2565
MDL No.: MFCD00011658
Formula:
C₁₂H₂₃N MW: 181,32 g/mol Pto. Ebullición: 256 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 0,913 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011658 Núm. CAS: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8,III Índice Merck: 14,3095 |