Diciclohexilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: DCHA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02948.0100 8.02948.1000 8.02948.9025 8.02948.0050
8.02948.0100EA 46.3 EUR
8.02948.0100 8.02948.1000 8.02948.9025 8.02948.0050
Diciclohexilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Diciclohexilamina
Formula: C₁₂H₂₃N
MW: 181,32 g/mol
Pto. Ebullición: 255,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011658
Núm. CAS: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,03122
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point -0.1 °C
Boiling Point 256 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.4842 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 4.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240°C
Synonyms DCHA
Hill Formula C12H23N
Chemical Formula (C6H11)2NH