mio-Inositol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
122261000
122265000
122260010
122260051
ACRO122261000EA
109
EUR
ACRO122261000
ACRO122265000
ACRO122260010
ACRO122260051
mio-Inositol 98+%
mio-Inositol
Formula:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Pto. Ebullición: 291 Pto. de fusión: 220…228 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077932 Núm. CAS: 87-89-8 EINECS: 201-781-2 Índice Merck: 13,05001 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 220 to 228 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥98.0 % (ELSD) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |