mio-Inositol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
A13586.0E A13586.22 A13586.36
A13586.0EEA 597 EUR
A13586.0E A13586.22 A13586.36
mio-Inositol ≥98%
mio-Inositol
Purity: 98+% CAS No.: 87-89-8 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Cryst powder Density: 1.75 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 1907329 Merck Reference: 14,4978 MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Pto. Ebullición: 291
Pto. de fusión: 224…227 °C
Densidad: 1.75
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077932
Núm. CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Índice Merck: 13,05001