mio-Inositol, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04507.0050 1.04507.0250
1.04507.0050EA 49 EUR
1.04507.0050 1.04507.0250
mio-Inositol, Millipore®
mio-Inositol
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Pto. Ebullición: 291
Pto. de fusión: 210
Densidad: 1.752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077932
Núm. CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Índice Merck: 13,05001