Ciclohexano para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
H26081.AU H26081.0F
H26081.AUEA 107 EUR
H26081.AU H26081.0F
Ciclohexano para HPLC
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 81
Pto. de fusión: 7
Densidad: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM