Etinilciclohexano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
380790010 380790050
ACRO380790010EA 54.3 EUR
ACRO380790010 ACRO380790050
Etinilciclohexano 98%
Etinilciclohexano
Formula: C₈H₁₂
Pto. Ebullición: 130…132 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,828 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001513
Núm. CAS: 931-48-6
EINECS: 213-236-6
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %