Etinilciclopentano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
381310010 381310050
ACRO381310010EA 56.7 EUR
ACRO381310010 ACRO381310050
Etinilciclopentano 95%
Etinilciclopentano
Formula: C₇H₁₀
Pto. de inflamación: 1,1 °C
Número MDL: MFCD00013744
Núm. CAS: 930-51-8
UN: 3295
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %