2-Metil-1,3-ciclohexanodiona
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
10007138-1 10007138-10 10007138-5
CAYM10007138-1EA 30.8 EUR
CAYM10007138-1 CAYM10007138-10 CAYM10007138-5
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 206…209 °C
Densidad: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001587
Núm. CAS: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9