Tetrametil-1,3-ciclobutanodiona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16297.09
A16297.18
A16297.30
A16297.09EA
50.9
EUR
A16297.09
A16297.18
A16297.30
Tetrametil-1,3-ciclobutanodiona ≥99%
Tetrametil-1,3-ciclobutanodiona
Purity: 99%
CAS No.: 933-52-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: 120-122°/150mm
MDL No.: MFCD00001331
Formula:
C₈H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 120…122 °C (150 mmHg) Pto. de fusión: 112…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001331 Núm. CAS: 933-52-8 EINECS: 213-269-6 |