Ácido trans-4-metilciclohexanocarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
H27455.03
H27455.06
H27455.03EA
50.2
EUR
H27455.03
H27455.06
Ácido trans-4-metilciclohexanocarboxílico ≥98%
Ácido trans-4-metilciclohexanocarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 13064-83-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Melting Point: 109-110°
MDL No.: MFCD00074943
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,2 g/mol Pto. de fusión: 109…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074943 Núm. CAS: 13064-83-0 EINECS: 235-959-6 |