1-Ciclohexiletanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20363.06
B20363.14
B20363.06EA
112
EUR
B20363.06
B20363.14
1-Ciclohexiletanol ≥98%
1-Ciclohexiletanol
Purity: 98%
CAS No.: 1193-81-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 188-190°
MDL No.: MFCD00001475
Formula:
C₈H₁₆O Pto. Ebullición: 188…190 °C Densidad: 0,92 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001475 Núm. CAS: 1193-81-3 EINECS: 214-780-7 |