2-Ciclohexiletanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20782.0B
B20782.18
B20782.30
B20782.0BEA
488
EUR
B20782.0B
B20782.18
B20782.30
2-Ciclohexiletanol ≥99%
2-Ciclohexiletanol
Purity: 99%
CAS No.: 4442-79-9
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -20°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1848152
MDL No.: MFCD00001525
Formula:
C₈H₁₆O Pto. Ebullición: 206…207 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 0,920 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001525 Núm. CAS: 4442-79-9 EINECS: 224-672-1 |