Cyclobutylmethanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ciclobutanometanol
182230050 182230250
ACRO182230050EA 73 EUR
ACRO182230050 ACRO182230250
Cyclobutylmethanol 99%
Cyclobutylmethanol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 143…144 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001330
Núm. CAS: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %