Cyclobutylmethanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ciclobutanometanol
B21480.06
B21480.14
B21480.06EA
37.6
EUR
B21480.06
B21480.14
Cyclobutylmethanol ≥99%
Cyclobutylmethanol
Purity: 99%
CAS No.: 4415-82-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 2036027
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00001330
Formula:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Pto. Ebullición: 143…144 °C Densidad: 0,913 Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001330 Núm. CAS: 4415-82-1 EINECS: 224-575-4 UN: 1105 ADR: 3,III |