Cyclohexylmethanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L06538.14
L06538.22
L06538.14EA
54.5
EUR
L06538.14
L06538.22
Cyclohexylmethanol ≥99%
Cyclohexylmethanol
Purity: 99%
CAS No.: 100-49-2
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 773712
Merck Reference: 14,2731
MDL No.: MFCD00001510
Formula:
C₇H₁₄O Pto. Ebullición: 180…181 °C Pto. de fusión: –43 °C Densidad: 0,926 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001510 Núm. CAS: 100-49-2 EINECS: 202-857-8 Índice Merck: 14,2731 |