Metilciclohexano 99%, Spectrophotometric Grade for spectrophotometry, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
259691-1L 259691-2L
259691-1LEA 302 EUR
259691-1L 259691-2L
Metilciclohexano 99%, Spectrophotometric Grade for spectrophotometry, Riedel-de Haën™
Metilciclohexano
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Beilstein Number: 505972
RTECS Number: GV6125000
UNSPSC Code: 12190000
Formula: C₆H₁₁CH₃
Pto. Ebullición: 100…102 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –126 °C
Densidad: 0,769 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6,7 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001497
Núm. CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 232 nm Max. 0.15
Absorbance at 221 nm Max. 0.40
Absorbance at 207 nm Max. 1.0
Explosion Limit 6.7 %
Vapor Pressure 83.2 mmHg ( 37.7 °C)