Perfluoro-1,2-dimethilciclobutano ≥97% remainder 1,3-isomer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,1,2,2,3,4-Hexafluoro-3,4-bis(trifluorometil)ciclobutano
L16757.14 L16757.22
L16757.14EA 70.3 EUR
L16757.14 L16757.22
Perfluoro-1,2-dimethilciclobutano ≥97% remainder 1,3-isomer
Perfluoro-1,2-dimethilciclobutano
Purity: 97% CAS No.: 2994-71-0 Molecular Formula: C6F12 Formula Weight: 300.05 Refractive Index: 1.2540 Melting Point: -32° Boiling Point: 45° MDL No.: MFCD00013737
Formula: C₆F₁₂
MW: 300.05 g/mol
Pto. Ebullición: 45 °C
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1.620
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013737
Núm. CAS: 2994-71-0
EINECS: 221-065-3