2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
140580010 140580050 140580250
ACRO140580010EA 49.9 EUR
ACRO140580010 ACRO140580050 ACRO140580250
2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona 98%
2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 115 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 50…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004158
Núm. CAS: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C (on dry substance)
GC ≥95.0 %