2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A11299.03 A11299.06 A11299.14
A11299.03EA 50.8 EUR
A11299.03 A11299.06 A11299.14
2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona ≥98%
2-Hidroxiciclohepta-2,4,6-trienona

Purity: 98% CAS No.: 533-75-5 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-55° Boiling Point: 115°/12mm Beilstein Reference: 1904978 MDL No.: MFCD00004158

Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 115 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 50…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004158
Núm. CAS: 533-75-5
EINECS: 208-577-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR