2-Ciclopenten-1-ona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ciclopenten-2-ona
111570050 111570250 111571000
ACRO111570050EA 64.6 EUR
ACRO111570050 ACRO111570250 ACRO111571000
2-Ciclopenten-1-ona 98%
2-Ciclopenten-1-ona
Formula: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001401
Núm. CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04