2-Ciclopenten-1-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ciclopenten-2-ona
B23408.14
B23408.06
B23408.14EA
236
EUR
B23408.14
B23408.06
2-Ciclopenten-1-ona ≥98%
2-Ciclopenten-1-ona
Purity: 98%
CAS No.: 930-30-3
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Characteristic
Boiling Point: 150°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001401
Formula:
C₅H₆O MW: 82,1 g/mol Pto. Ebullición: 150 °C Densidad: 1,01 Pto. de inflamación: 42 °C (108 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001401 Núm. CAS: 930-30-3 EINECS: 213-213-0 UN: 1224 ADR: 3,III |