cis-Cicloocteno 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154860010 154862500 154860025
ACRO154860010EA 223 EUR
ACRO154860010 ACRO154862500 ACRO154860025
cis-Cicloocteno 95% estabilizado
cis-Cicloocteno
Formula: C₈H₁₄
Pto. Ebullición: 145…146 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001753
Núm. CAS: 931-87-3
EINECS: 213-243-4
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 200 ppm irganox 1076 FD