2-Metil-2-ciclopenten-1-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
270360050
270360010
ACRO270360050EA
251
EUR
ACRO270360050
ACRO270360010
2-Metil-2-ciclopenten-1-ona 97%
2-Metil-2-ciclopenten-1-ona
Formula:
C₆H₈O Pto. Ebullición: 158…161 °C (760 mmHg) Densidad: 0,979 g/cm³ Pto. de inflamación: 48 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012275 Núm. CAS: 1120-73-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |