3-Metil-2-ciclohexen-1-ona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metilciclohex-2-enona
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 91.3 EUR
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona 98%
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona
Formula: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Pto. Ebullición: 199…200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001581
Núm. CAS: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %