3-Metil-2-ciclohexen-1-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15704.09
A15704.14
A15704.18
A15704.22
A15704.09EA
82.5
EUR
A15704.09
A15704.14
A15704.18
A15704.22
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona ≥98%
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona
Purity: 98%
CAS No.: 1193-18-6
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Pleasant
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1560601
MDL No.: MFCD00001581
Formula:
C₇H₁₀O Pto. Ebullición: 199…200 °C Pto. de fusión: 198…199 °C Densidad: 0,971 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001581 Núm. CAS: 1193-18-6 EINECS: 214-769-7 UN: 1224 ADR: 3,III |