4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
17162.06
17162.03
17162.06EA
119
EUR
17162.06
17162.03
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona ≥97%
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona
Purity: 97+%
CAS No.: 1073-13-8
Molecular Formula: (CH3)2C6H6(=O)
Formula Weight: 124.18
Flash Point: 64°(148°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.944
Sensitivity: Air Sensitive
Boiling Point: 73-74°/14mm
MDL No.: MFCD00009695
Formula:
C₈H₁₂O Pto. Ebullición: 73…74 °C (14 mmHg) Densidad: 0,944 Pto. de inflamación: 64 °C (148 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009695 Núm. CAS: 1073-13-8 |