Decametilciclopentasiloxano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 541-02-6
Molecular Formula: C10H30O5Si5
Formula Weight: 370.77
Flash Point: 76°(169°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.959
Refractive Index: 1.3982
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -44°
Boiling Point: 210°
Merck Reference: 14,2848
MDL No.: MFCD00046966
Formula:
C₁₀H₃₀O₅Si₅ Pto. Ebullición: 210 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 0,959 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046966 Núm. CAS: 541-02-6 EINECS: 208-764-9 Índice Merck: 14,2848 |