1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DABCO
112471000 112475000 112470025 112470250
ACRO112471000EA 60.6 EUR
ACRO112471000 ACRO112475000 ACRO112470025 ACRO112470250
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano 97%
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano
Formula: C₆H₁₂N₂
MW: 112,17 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 155…160 °C
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006689
Núm. CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,09801
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %