1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 280-57-9
Molecular Formula: C6H12N2
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 62°(143°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 103618
Merck Reference: 14,9669
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006689
Formula:
C₆H₁₂N₂ Pto. Ebullición: 174…176 °C Pto. de fusión: 155…160 °C Densidad: 1,140 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006689 Núm. CAS: 280-57-9 EINECS: 205-999-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II Índice Merck: 14,9669 |