Ácido 2-tiobarbiturico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
114960050
114961000
114965000
ACRO114960050EA
30.7
EUR
ACRO114960050
ACRO114961000
ACRO114965000
Ácido 2-tiobarbiturico 98%
Ácido 2-tiobarbiturico
Formula:
C₄H₄N₂O₂S Pto. Ebullición: 419 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 240…255 °C Densidad: 1,661 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006674 Núm. CAS: 504-17-6 EINECS: 207-985-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | Colorless to yellow to light brown solution |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |