Ácido 2-tiobarbiturico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12681.14 A12681.22 A12681.36
A12681.14EA 52.5 EUR
A12681.14 A12681.22 A12681.36
Ácido 2-tiobarbiturico ≥98%
Ácido 2-tiobarbiturico
Purity: 98% CAS No.: 504-17-6 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 pH: 1.8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 120663 MDL No.: MFCD00006674
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Pto. Ebullición: 419 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 235 °C
Densidad: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006674
Núm. CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8