Ácido barbitúrico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
180921000 180925000
ACRO180921000EA 53.8 EUR
ACRO180921000 ACRO180925000
Ácido barbitúrico 99+%
Ácido barbitúrico
Formula: C₄H₄N₂O₃
Pto. Ebullición: 441 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 248…255 °C
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006666
Núm. CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Índice Merck: 13,00966
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 255 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm