Ácido barbitúrico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
A10934.14
A10934.22
A10934.36
A10934.14EA
29.8
EUR
A10934.14
A10934.22
A10934.36
Ácido barbitúrico ≥99%
Ácido barbitúrico
Purity: 99%
CAS No.: 67-52-7
Molecular Formula: C4H4N2O3
Formula Weight: 128.09
Flash Point: 150°(302°F)
pH: 2-3
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 120502
Merck Reference: 14,963
MDL No.: MFCD00006666
Formula:
C₄H₄N₂O₃ MW: 128,09 g/mol Pto. Ebullición: 441 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006666 Núm. CAS: 67-52-7 EINECS: 200-658-0 Índice Merck: 14,963 |