Ácido barbitúrico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00133.0100 8.00133.0250
8.00133.0100EA 42.3 EUR
8.00133.0100 8.00133.0250
Ácido barbitúrico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido barbitúrico
Formula: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Pto. Ebullición: 441 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 250…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006666
Núm. CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Índice Merck: 13,00966
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)