Barbiturato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido barbitúrico sal sódica
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20233.0100 8.20233.0250
8.20233.0100EA 121 EUR
8.20233.0100 8.20233.0250
Barbiturato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Barbiturato de sodio
Formula: C₄H₃N₂NaO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 4390-16-3
EINECS: 224-507-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 150.06 g/mol