Piperazina 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
131291000
131295000
131290025
131290100
ACRO131291000EA
40
EUR
ACRO131291000
ACRO131295000
ACRO131290025
ACRO131290100
Piperazina 99%, extra puro
Piperazina
Formula:
C₄H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 146…148 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 107…111 °C Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005953 Núm. CAS: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Índice Merck: 13,07545 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color of solution | ≤30 APHA (50% in methanol) |