Piperazina, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15049.36
A15049.0E
A15049.22
A15049.36EA
63.1
EUR
A15049.36
A15049.0E
A15049.22
Piperazina, anhidro 99%
Piperazina
Purity: 99%
CAS No.: 110-85-0
Molecular Formula: C4H10N2
Formula Weight: 86.14
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 108-113°
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 102555
Merck Reference: 14,7464
UN No.: 2579
MDL No.: MFCD00005953
Formula:
C₄H₁₀N₂ MW: 86.14 g/mol Pto. Ebullición: 146…148 °C Pto. de fusión: 108…113 °C Densidad: 1.110 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005953 Núm. CAS: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8 III Índice Merck: 14,7464 |