1-Metilpiperazina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05859.0005 8.05859.0250 8.05859.9050
8.05859.0005EA 27.2 EUR
8.05859.0005 8.05859.0250 8.05859.9050
1-Metilpiperazina para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Metilpiperazina
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 138 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005966
Núm. CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8 (3),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 136 - 138 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 9.9 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
Synonyms N-Methylpiperazine
Hill Formula C5H12N2