Ácido 1,3-dimetilbarbiturico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42116.0005 8.42116.0100
8.42116.0005EA 57 EUR
8.42116.0005 8.42116.0100
Ácido 1,3-dimetilbarbiturico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 1,3-dimetilbarbiturico
Formula: C₆H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006675
Núm. CAS: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 120 - 124 °C
Molar Mass 156.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)