4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Kryptofix® 222
291950010 291950050 291952500
ACRO291950010EA 193 EUR
ACRO291950010 ACRO291950050 ACRO291952500
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222) 98%
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222)
Formula: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376.49 g/mol
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005111
Núm. CAS: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %