4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222) ≥99% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Kryptofix® 222
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0005 8.10647.0500 8.10647.8250 8.10647.1000
8.10647.0001EA 191 EUR
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0005 8.10647.0500 8.10647.8250 8.10647.1000
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222) ≥99% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222)
Formula: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376.49 g/mol
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005111
Núm. CAS: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 99
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting range (°C) 70 - 73