4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Kryptofix® 222
H0932-1G H0932-5G
TCIAH0932-1GEA 165 EUR
TCIAH0932-1G TCIAH0932-5G
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano (Kryptofix® 222)
Formula: C₁₈H₃₆N₂O₆
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005111
Núm. CAS: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627808df510fd38a0347cc5684ffb863770074ef&vid=627808df510fd38a0347cc5684ffb863770074ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C