2,7-Dibromo-9-fluorenona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H25919.06
H25919.03
H25919.06EA
112
EUR
H25919.06
H25919.03
2,7-Dibromo-9-fluorenona 96%
2,7-Dibromo-9-fluorenona
Purity: 96%
CAS No.: 14348-75-5
Molecular Formula: C13H6Br2O
Formula Weight: 337.99
Melting Point: 195-196°
MDL No.: MFCD00010790
Formula:
C₁₃H₆Br₂O Pto. de fusión: 195…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010790 Núm. CAS: 14348-75-5 |