1,8-Dicloro-9,10-antraquinona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,8-Dicloroantraquinona
B23421.14
B23421.22
B23421.36
B23421.14EA
47.4
EUR
B23421.14
B23421.22
B23421.36
1,8-Dicloro-9,10-antraquinona 96%
1,8-Dicloro-9,10-antraquinona
Purity: 96%
CAS No.: 82-43-9
Molecular Formula: C14H6Cl2O2
Formula Weight: 277.11
Melting Point: 201-203°
MDL No.: MFCD00001191
Formula:
C₁₄H₆Cl₂O₂ Pto. de fusión: 201…203 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001191 Núm. CAS: 82-43-9 EINECS: 201-420-9 |