1,5-Dicloro-9,10-antraquinona 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Dichloroanthraquinone
A19534.18 A19534.30
A19534.18EA 49.9 EUR
A19534.18 A19534.30
1,5-Dicloro-9,10-antraquinona 96%
1,5-Dicloro-9,10-antraquinona
Purity: 96% CAS No.: 82-46-2 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 402592
Formula: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 245…249 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001190
Núm. CAS: 82-46-2
EINECS: 201-424-0