1-Dibenzo[b,f]cicloheptanona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibenzo[b,f]cicloheptan-1-ona
A18405.14
A18405.22
A18405.14EA
34.8
EUR
A18405.14
A18405.22
1-Dibenzo[b,f]cicloheptanona ≥97%
1-Dibenzo[b,f]cicloheptanona
Purity: 97%
CAS No.: 1210-35-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 200°(392°F)
Refractive Index: 1.6340
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 147-149°/0.3mm
Beilstein Reference: 1454355
MDL No.: MFCD00003587
Formula:
C₁₅H₁₂O MW: 208,26 g/mol Pto. Ebullición: 147…149 °C (0,3 mmHg) Pto. de fusión: 32…34 °C Densidad: 1,156 Pto. de inflamación: 200 °C (392 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003587 Núm. CAS: 1210-35-1 EINECS: 214-912-3 |