9-Fluorenona 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 9H-Fluoren-9-one
119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 40.8 EUR
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-Fluorenona 99+%
9-Fluorenona
Formula: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Pto. Ebullición: 342 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 81…85 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001141
Núm. CAS: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
UN: 3077
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure