9-Fluorenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
9H-Fluoren-9-one
A12910.0E
A12910.22
A12910.36
A12910.0EEA
607
EUR
A12910.0E
A12910.22
A12910.36
9-Fluorenona ≥98%
9-Fluorenona
Purity: 98+%
CAS No.: 486-25-9
Molecular Formula: C13H8O
Formula Weight: 180.21
Flash Point: 163°(325°F)
Physical Form: Cryst powder or flakes
Density: 0.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 342°
Beilstein Reference: 1636531
MDL No.: MFCD00001141
Formula:
C₁₃H₈O MW: 180,21 g/mol Pto. Ebullición: 342 °C Pto. de fusión: 82…85 °C Densidad: 0,9 Pto. de inflamación: 163 °C (325 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001141 Núm. CAS: 486-25-9 EINECS: 207-630-7 |