9,10-Fenantrenoquinona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenanthrene-9,10-dione
168790250 168791000
ACRO168790250EA 80.5 EUR
ACRO168790250 ACRO168791000
9,10-Fenantrenoquinona 95%
9,10-Fenantrenoquinona
Formula: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 201…211 °C
Densidad: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001163
Núm. CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07355
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥94 %